Dimetilamina 2 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
388381000 388388000
388381000.EA 109 EUR
388381000. 388388000.
Dimetilamina 2 M in THF, AcroSeal®
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: –36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008288
Núm. CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M