Dimetilamina 2 M in THF
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H27665.AE
H27665.AU
H27665.AEEA
96.2
EUR
H27665.AE
H27665.AU
Dimetilamina 2 M in THF
Dimetilamina
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: C2H7N
Formula Weight: 45.08
Flash Point: -36°(-33°F)
Boiling Point: ca 60°
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008288
Formula:
C₂H₇N MW: 45,08 g/mol Pto. Ebullición: ∼60 °C Densidad: 0,85 Pto. de inflamación: –36 °C (–33 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008288 Núm. CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 2924 ADR: 3,II Índice Merck: 14,3228 |