N-(2-Cloroetil)acetamida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
184520100 184520500
ACRO184520100EA 51 EUR
ACRO184520100 ACRO184520500
N-(2-Cloroetil)acetamida 98%
N-(2-Cloroetil)acetamida
Formula: C₄H₈ClNO
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000965
Núm. CAS: 7355-58-0
EINECS: 230-884-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %