2-Amino-2-cianoacetamida 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
382760050 382760250
ACRO382760050EA 71 EUR
ACRO382760050 ACRO382760250
2-Amino-2-cianoacetamida 97+%
2-Amino-2-cianoacetamida
Formula: C₃H₅N₃O
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040532
Núm. CAS: 6719-21-7
EINECS: 229-771-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Titration with HClO4 ≥97.0 %