N,N-Dietil-3-oxobutiramida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24019.18
B24019.30
B24019.18EA
31.6
EUR
B24019.18
B24019.30
N,N-Dietil-3-oxobutiramida ≥97%
N,N-Dietil-3-oxobutiramida
Purity: 97%
CAS No.: 2235-46-3
Molecular Formula: CH3COCH2CON(CH2CH3)2
Formula Weight: 157.20
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point:
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 213…218 °C Pto. de fusión: < –73 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026728 Núm. CAS: 2235-46-3 EINECS: 218-792-3 |