1,3-Bis(trimetilsilil)urea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01301.18
L01301.30
L01301.18EA
30.1
EUR
L01301.18
L01301.30
1,3-Bis(trimetilsilil)urea ≥98%
1,3-Bis(trimetilsilil)urea
Purity: 98+%
CAS No.: 18297-63-7
Molecular Formula: C7H20N2OSi2
Formula Weight: 204.42
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1937452
Formula:
C₇H₂₀N₂OSi₂ Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008260 Núm. CAS: 18297-63-7 EINECS: 242-177-9 |