Glicinato de terc-butilo clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
L17116.03
L17116.06
L17116.03EA
30.6
EUR
L17116.03
L17116.06
Glicinato de terc-butilo clorhidrato ≥99%
Glicinato de terc-butilo clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 27532-96-3
Molecular Formula: H2NCH2CO2C(CH3)3.HCl
Formula Weight: 167.64
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 3989048
Formula:
C₆H₁₄ClNO₂ MW: 167.64 g/mol Pto. de fusión: ∼ 140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058255 Núm. CAS: 27532-96-3 EINECS: 214-223-8 |