Glicinato de terc-butilo clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
G0254-1G G0254-25G G0254-5G
TCIAG0254-1GEA 17 EUR
TCIAG0254-1G TCIAG0254-25G TCIAG0254-5G
Glicinato de terc-butilo clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Glicinato de terc-butilo clorhidrato
Formula: C₆H₁₄ClNO₂
Número MDL: MFCD00058255
Núm. CAS: 27532-96-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e4627e012a974078c3256c59e330c63e34c5929&vid=7e4627e012a974078c3256c59e330c63e34c5929&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %