Glicinato de iso-propilo clorhidrato 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H50249.03
H50249.06
H50249.03EA
38.6
EUR
H50249.03
H50249.06
Glicinato de iso-propilo clorhidrato 96%
Glicinato de iso-propilo clorhidrato
Purity: 96%
CAS No.: 14019-62-6
Molecular Formula: C5H11NO2.HCl
Formula Weight: 153.61
MDL No.: MFCD00151826
Formula:
C₅H₁₂ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151826 Núm. CAS: 14019-62-6 |