Glicinato de etilo clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: H-Gly-OEt.HCl, Glycine Ethyl Ester HCl, Ethyl Glycinate Hydrochloride
A10315.0E A10315.22 A10315.36
A10315.0EEA 347 EUR
A10315.0E A10315.22 A10315.36
Glicinato de etilo clorhidrato ≥99%
Glicinato de etilo clorhidrato
Purity: 99% CAS No.: 623-33-6 Molecular Formula: CH3CH2O2CCH2NH2.HCl Formula Weight: 139.58 Melting Point: 144-148° Beilstein Reference: 3594034
Formula: C₄H₁₀ClNO₂
MW: 139,58 g/mol
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012871
Núm. CAS: 623-33-6
EINECS: 210-787-4