Glicinato de metilo clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
120101000 120105000
ACRO120101000EA 37.5 EUR
ACRO120101000 ACRO120105000
Glicinato de metilo clorhidrato 98%
Glicinato de metilo clorhidrato
Formula: C₃H₈ClNO₂
Pto. de fusión: 173…177 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012870
Núm. CAS: 5680-79-5
EINECS: 227-139-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure