Glicinato de metilo clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14083.0E
A14083.22
A14083.36
A14083.0EEA
502
EUR
A14083.0E
A14083.22
A14083.36
Glicinato de metilo clorhidrato ≥99%
Glicinato de metilo clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 5680-79-5
Molecular Formula: H2NCH2CO2CH3.HCl
Formula Weight: 125.56
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 3593644
Formula:
C₃H₈ClNO₂ Pto. de fusión: ∼ 175 °C (desc.) Densidad: 1,000 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012870 Núm. CAS: 5680-79-5 EINECS: 227-139-1 |