Glicinato de propilo clorhidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50250.03
H50250.06
H50250.03EA
40
EUR
H50250.03
H50250.06
Glicinato de propilo clorhidrato
Glicinato de propilo clorhidrato
CAS No.: 13049-01-9
Molecular Formula: H2NCH2CO2(CH2)2CH3.HCl
Formula Weight: 117.15
Melting Point: 78-80°
MDL No.: MFCD00151829
Formula:
C₅H₁₂ClNO₂ Pto. de fusión: 78…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151829 Núm. CAS: 13049-01-9 EINECS: 235-925-0 |