Etano-1,1,2-tricarboxilato de trietilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
139610250 139611000
ACRO139610250EA 42.1 EUR
ACRO139610250 ACRO139611000
Etano-1,1,2-tricarboxilato de trietilo 99%
Etano-1,1,2-tricarboxilato de trietilo
Formula: C₁₁H₁₈O₆
MW: 246,26 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C (,5 mmHg)
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009154
Núm. CAS: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %