Metanotricarboxilato de trietilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
139630250 139631000
ACRO139630250EA 127 EUR
ACRO139630250 ACRO139631000
Metanotricarboxilato de trietilo 98%
Metanotricarboxilato de trietilo
Formula: C₁₀H₁₆O₆
Pto. Ebullición: 253 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 29 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009150
Núm. CAS: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %