Metanotricarboxilato de trietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08356.06 L08356.14
L08356.06EA 30.4 EUR
L08356.06 L08356.14
Metanotricarboxilato de trietilo ≥98%
Metanotricarboxilato de trietilo
Purity: 98% CAS No.: 6279-86-3 Molecular Formula: C10H16O6 Formula Weight: 232.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4255 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 253° Beilstein Reference: 1793645 MDL No.: MFCD00009150
Formula: C₁₀H₁₆O₆
Pto. Ebullición: 253 °C
Pto. de fusión: 26…29 °C
Densidad: 1,095
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009150
Núm. CAS: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2