Dimcarb (Dimetilamonio dimetilcarbamato) (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methylmethanamine dimethylcarbamate, Dimethylamine carbon dioxide complex
292901000 292905000 292900250
ACRO292901000EA 78.1 EUR
ACRO292901000 ACRO292905000 ACRO292900250
Dimcarb (Dimetilamonio dimetilcarbamato) (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Dimcarb (Dimetilamonio dimetilcarbamato)
Formula: (CH₃)₂NH · (CH₃)₂NCOOH
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 60…61 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029888
Núm. CAS: 4137-10-4
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Ratio < 2.0/1 Carbon dioxide/Dimethylamine