Carbamato de amonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Carbamic acid ammonium salt
18134.18
18134.30
18134.18EA
53.9
EUR
18134.18
18134.30
Carbamato de amonio ≥98%
Carbamato de amonio
Purity: 98%
CAS No.: 1111-78-0
Molecular Formula: CH6N2O2
Formula Weight: 78.07
Physical Form: Powder
Density: 1.6
Appearance: Off-white
Melting Point: 60° subl.
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol
Beilstein Reference: 3914091
Merck Reference: 14,507
MDL No.: MFCD00013010
Ammoniating agent
Formula:
H₂NCO₂NH₄ MW: 78,07 g/mol Pto. de fusión: 60 °C (subl.) Densidad: 1,6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013010 Núm. CAS: 1111-78-0 EINECS: 214-185-2 Índice Merck: 14,507 |