Hidrogenotartrato de colina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Choline acid tartrate, CBT, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
C0553-25G C0553-500G
TCIAC0553-25GEA 16 EUR
TCIAC0553-25G TCIAC0553-500G
Hidrogenotartrato de colina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hidrogenotartrato de colina
Formula: C₉H₁₉NO₇
MW: 253.25 g/mol
Número MDL: MFCD00036332
Núm. CAS: 87-67-2
EINECS: 201-763-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcf4f82c5f57690ad194f7eecf6fb79fac634fad&vid=fcf4f82c5f57690ad194f7eecf6fb79fac634fad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +16.5 to +17.5 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency