Carbamato de fenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L00944.06
L00944.14
L00944.06EA
35.6
EUR
L00944.06
L00944.14
Carbamato de fenilo ≥98%
Carbamato de fenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 622-46-8
Molecular Formula: H2NCO2C6H5
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 2042627
Formula:
C₇H₇NO₂ MW: 137,14 g/mol Pto. de fusión: 149…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007961 Núm. CAS: 622-46-8 EINECS: 210-737-1 |