Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
416950250 416951000 416955000 416950000
ACRO416950250EA 45 EUR
ACRO416950250 ACRO416951000 ACRO416955000 416950000.
Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina 98+%
Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina
Formula: C₉H₂₃N₃
MW: 173,30 g/mol
Pto. de fusión: 18 °C
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014876
Núm. CAS: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %