Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
A15433.14 A15433.22 A15433.36
A15433.14EA 54.6 EUR
A15433.14 A15433.22 A15433.36
Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina 98%
Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina
Purity: 98% CAS No.: 3030-47-5 Molecular Formula: C9H23N3 Formula Weight: 173.30 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -20° Boiling Point: 199° Beilstein Reference: 1741396 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00014876
Formula: C₉H₂₃N₃
MW: 173.30 g/mol
Pto. Ebullición: 199 °C
Pto. de fusión: < –20 °C
Densidad: 0.830
Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014876
Núm. CAS: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
ADR: 8 II