Hidrogenosulfato de 2-aminoetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
103641000 103645000
ACRO103641000EA 92.5 EUR
ACRO103641000 ACRO103645000
Hidrogenosulfato de 2-aminoetilo 99%
Hidrogenosulfato de 2-aminoetilo
Formula: C₂H₇NO₄S
Pto. de fusión: 277…280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008179
Núm. CAS: 926-39-6
EINECS: 213-135-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test