3,6-Dioxaoctametilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18116.0025 8.18116.0100
8.18116.0025EA 35 EUR
8.18116.0025 8.18116.0100
3,6-Dioxaoctametilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctametilendiamina
Formula: C₆H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040474
Núm. CAS: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 88 °C (0.7 hPa)
Flash Point 121 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material