2,2-Dimetoxietilmetilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L02391.14
L02391.22
L02391.14EA
44.9
EUR
L02391.14
L02391.22
2,2-Dimetoxietilmetilamina 97%
2,2-Dimetoxietilmetilamina
Purity: 97%
CAS No.: 122-07-6
Molecular Formula: CH3NHCH2CH(OCH3)2
Formula Weight: 119.16
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4115
Odour: Ammonia-like
pH: 10.9
Melting Point: -73°
Boiling Point: 139-140°
Beilstein Reference: 605322
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008485
Formula:
C₅H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 139…140 °C Pto. de fusión: –73 °C Densidad: 0,928 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008485 Núm. CAS: 122-07-6 EINECS: 204-520-0 ADR: 3,III |