2,2'-Etilenditiodietanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17654.09
A17654.18
A17654.30
A17654.09EA
26.1
EUR
A17654.09
A17654.18
A17654.30
2,2'-Etilenditiodietanol ≥97%
2,2'-Etilenditiodietanol
Purity: 97%
CAS No.: 5244-34-8
Molecular Formula: HOCH2CH2SCH2CH2SCH2CH2OH
Formula Weight: 182.31
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 170°/0.8mm
MDL No.: MFCD00002911
Formula:
C₆H₁₄O₂S₂ Pto. Ebullición: 170 °C (0,8 mmHg) Pto. de fusión: 63…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002911 Núm. CAS: 5244-34-8 EINECS: 226-045-8 |