Glicinato de bencilo clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H50247.03
H50247.06
H50247.03EA
38.9
EUR
H50247.03
H50247.06
Glicinato de bencilo clorhidrato ≥98%
Glicinato de bencilo clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 2462-31-9
Molecular Formula: C9H11NO2.HCl
Formula Weight: 201.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 139-140°
MDL No.: MFCD00035442
Formula:
C₉H₁₁NO₂·HCl Pto. de fusión: 139…140 °C |
Número MDL:
MFCD00035442 Núm. CAS: 2462-31-9 |