N-(Fenilmetil)glicinato de etilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
105950100 105950500
ACRO105950100EA 36 EUR
ACRO105950100 ACRO105950500
N-(Fenilmetil)glicinato de etilo 96%
N-(Fenilmetil)glicinato de etilo
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 140…142 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009174
Núm. CAS: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %