N-(Fenilmetil)glicinato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 6436-90-4
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 193.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5053
Boiling Point: 102-104°/1mm
Beilstein Reference: 2104816
MDL No.: MFCD00009174
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 102…104 °C (1 mmHg) Densidad: 1,048 Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) |
Número MDL:
MFCD00009174 Núm. CAS: 6436-90-4 EINECS: 229-218-6 |