Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
216550050 216551000 216555000
ACRO216550050EA 29.7 EUR
ACRO216550050 ACRO216551000 ACRO216555000
Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo 98%
Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo
Formula: C₁₀H₂₀O₅Si
Pto. Ebullición: 253 °C (1017hPa)
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008593
Núm. CAS: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤70 APHA