Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
A17714.22
A17714.36
AB117674.0100
A17714.22EA
51.3
EUR
A17714.22
A17714.36
ABCRAB117674.0100
Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo ≥97%
Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo
Purity: 97%
CAS No.: 2530-85-0
Molecular Formula: C10H20O5Si
Formula Weight: 248.35
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.431
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 1952435
MDL No.: MFCD00008593
Formula:
C₁₀H₂₀O₅Si MW: 248.35 g/mol Pto. Ebullición: 190 °C Densidad: 1.045 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008593 Núm. CAS: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |