4-Bromofenil fenil eter ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
L01473.14 L01473.22
L01473.14EA 50.7 EUR
L01473.14 L01473.22
4-Bromofenil fenil eter ≥99%
4-Bromofenil fenil eter
Purity: 99% CAS No.: 101-55-3 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6080 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 304-305° Beilstein Reference: 1308972 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000094
Formula: C₁₂H₉BrO
MW: 249.11 g/mol
Pto. Ebullición: 304…305 °C
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1.420
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000094
Núm. CAS: 101-55-3
EINECS: 202-952-4
UN: 3082
ADR: 9 III