4-(Aliloxi)benzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13773.09 A13773.18
A13773.09EA 57.9 EUR
A13773.09 A13773.18
4-(Aliloxi)benzaldehído ≥97%
4-(Aliloxi)benzaldehído
Purity: 97% CAS No.: 40663-68-1 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5695 Boiling Point: 150-152°/18mm Beilstein Reference: 2206924 MDL No.: MFCD00014133
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. Ebullición: 150…152 °C (18 mmHg)
Densidad: 1,058
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014133
Núm. CAS: 40663-68-1
EINECS: 255-027-2