Ácido 5-acetamido-2-aminobenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L11256.06 L11256.14
L11256.06EA 42.4 EUR
L11256.06 L11256.14
Ácido 5-acetamido-2-aminobenzoico 97%
Ácido 5-acetamido-2-aminobenzoico
Purity: 97% CAS No.: 50670-83-2 Molecular Formula: C9H10N2O3 Formula Weight: 194.19 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 2726882
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060120
Núm. CAS: 50670-83-2
EINECS: 256-702-4