5-Yodo-1,2,3-trimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L17414.03
L17414.06
L17414.03EA
76.2
EUR
L17414.03
L17414.06
5-Yodo-1,2,3-trimetoxibenceno ≥98%
5-Yodo-1,2,3-trimetoxibenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 25245-29-8
Molecular Formula: C9H11IO3
Formula Weight: 294.09
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 1529690
Formula:
C₉H₁₁IO₃ Pto. de fusión: 85…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318153 Núm. CAS: 25245-29-8 |