Ácido 3-(metoxicarbonil)fenilborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
369830010 369830050 369830250
ACRO369830010EA 46.3 EUR
ACRO369830010 ACRO369830050 ACRO369830250
Ácido 3-(metoxicarbonil)fenilborónico 97%
Ácido 3-(metoxicarbonil)fenilborónico
Formula: C₈H₉BO₄
Pto. de fusión: 187…191 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093046
Núm. CAS: 99769-19-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %