Ácido 3-(metoxicarbonil)fenilborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27444.06
H27444.03
H27444.06EA
97.8
EUR
H27444.06
H27444.03
Ácido 3-(metoxicarbonil)fenilborónico ≥97%
Ácido 3-(metoxicarbonil)fenilborónico
Purity: 97%
CAS No.: 99769-19-4
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 136°
MDL No.: MFCD02093046
Formula:
C₈H₉BO₄ Pto. de fusión: 136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093046 Núm. CAS: 99769-19-4 |