Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H27627.03
H27627.06
H27627.03EA
80.5
EUR
H27627.03
H27627.06
Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico ≥97%
Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico
Purity: 97%
CAS No.: 99768-12-4
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD01632203
Formula:
C₈H₉BO₄ MW: 179,97 g/mol Pto. de fusión: 220…225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632203 Núm. CAS: 99768-12-4 |