Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27174.14
H27174.06
H27174.14EA
186
EUR
H27174.14
H27174.06
Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico 96%
Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico
Purity: 96%
CAS No.: 103204-69-9
Molecular Formula: C10H11NO3
Formula Weight: 193.21
Melting Point: ca 248° dec.
MDL No.: MFCD02258874
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ MW: 193,21 g/mol Pto. de fusión: ∼ 248 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02258874 Núm. CAS: 103204-69-9 |