2-Bromo-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H53518.03
H53518.06
H53518.03EA
62.8
EUR
H53518.03
H53518.06
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo ≥98%
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 474024-36-7
Molecular Formula: C9H5BrF3N
Formula Weight: 264.04
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 265-266°
MDL No.: MFCD03094308
Formula:
C₉H₅BrF₃N Pto. Ebullición: 265…266 °C Densidad: 1,626 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094308 Núm. CAS: 474024-36-7 |