D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
418310050 418310010
ACRO418310050EA 234 EUR
ACRO418310050 ACRO418310010
D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol 99%
D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 75 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,02 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064321
Núm. CAS: 68832-13-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)