D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L11109.03 L11109.06 L11109.14
L11109.03EA 43.7 EUR
L11109.03 L11109.06 L11109.14
D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol ≥98%
D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol
Purity: 98+% CAS No.: 68832-13-3 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4849 Boiling Point: 74-76°/2mm Beilstein Reference: 1523669 Optical Rotation: -31° (c=1 in toluene) MDL No.: MFCD00064321
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 74…76 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,025
Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064321
Núm. CAS: 68832-13-3