D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
P1274-1G
P1274-25G
P1274-5G
TCIAP1274-1GEA
16
EUR
TCIAP1274-1G
TCIAP1274-25G
TCIAP1274-5G
D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
D(-)-(Pirrolidin-1-il)metanol
Formula:
C₅H₁₁NO MW: 101,1 g/mol Pto. de inflamación: 86°C |
Número MDL:
MFCD00064321 Núm. CAS: 68832-13-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -29.0 to -33.0 deg (C=1, Toluene) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...