L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
418320010 418320050 418320250
ACRO418320010EA 34.1 EUR
ACRO418320010 ACRO418320050 ACRO418320250
L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol 95%
L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 74…76 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,036 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005255
Núm. CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)