L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09779.03
L09779.06
L09779.14
L09779.03EA
44.2
EUR
L09779.03
L09779.06
L09779.14
L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol ≥98%
L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol
Purity: 98%
CAS No.: 23356-96-9
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4853
Melting Point: 42-44°
Boiling Point: 74-76°/2mm
Beilstein Reference: 79843
Optical Rotation: +31° (c=1 in toluene)
MDL No.: MFCD00005255
Formula:
C₅H₁₁NO Pto. Ebullición: 74…76 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 42…44 °C Densidad: 1,025 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005255 Núm. CAS: 23356-96-9 EINECS: 245-605-2 |