4-Benciloxi-3-metoxibenzaldehido ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14716.14
A14716.22
A14716.14EA
54.5
EUR
A14716.14
A14716.22
4-Benciloxi-3-metoxibenzaldehido ≥98%
4-Benciloxi-3-metoxibenzaldehido
Purity: 98%
CAS No.: 2426-87-1
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.27
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 213-215°/3.5mm
MDL No.: MFCD00003365
Formula:
C₁₅H₁₄O₃ MW: 242,27 g/mol Pto. Ebullición: 213…215 °C (3,5 mmHg) Pto. de fusión: 61…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003365 Núm. CAS: 2426-87-1 EINECS: 219-379-0 |