N,N,N',N'-Tetrametilbencidina 97.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N,n,n,n-tetramethylbenzidine, 4,4'-Bis(dimethylamino)biphenyl
138380050 138380250
ACRO138380050EA 116 EUR
ACRO138380050 ACRO138380250
N,N,N',N'-Tetrametilbencidina 97.5%
N,N,N',N'-Tetrametilbencidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
Pto. de fusión: 192…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008310
Núm. CAS: 366-29-0
EINECS: 206-676-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)