Dicianoargentato de potasio (54,2% Ag) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium silver cyanide
12551.14
12551.22
12551.36
12551.14EA
119
EUR
12551.14
12551.22
12551.36
Dicianoargentato de potasio (54,2% Ag) ≥99.9% (metals basis)
Dicianoargentato de potasio
Purity: 99.9%
CAS No.: 506-61-6
Molecular Formula: C2AgKN2
Formula Weight: 199.01
Physical Form: Powder
Density: 2.36
Appearance: White
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7669
UN No.: 1588
MDL No.: MFCD00036297
Silver plating
Formula:
C₂AgKN₂ MW: 199.001 g/mol Densidad: 2.36 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036297 Núm. CAS: 506-61-6 EINECS: 208-047-0 UN: 1588 ADR: 6.1 I Índice Merck: 14,7669 |