Cianamida de cálcica, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
89462.36
89462.22
89462.57
89462.36EA
147
EUR
89462.36
89462.22
89462.57
Cianamida de cálcica, tech.
Cianamida de cálcica
CAS No.: 156-62-7
Molecular Formula: CCaN2
Formula Weight: 80.11
Physical Form: Powder
Density: 2.29
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Gray to dark gray
Odour: Specific type
Melting Point: 1340°
Beilstein Reference: 4124391
Merck Reference: 14,1662
UN No.: 1403
MDL No.: MFCD00064894
Formula:
CCaN₂ Pto. de fusión: 1340 °C Densidad: 2,29 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064894 Núm. CAS: 156-62-7 EINECS: 205-861-8 UN: 1403 ADR: 4.3,III Índice Merck: 14,1662 |