1,3-Dicloroisoquinolina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
382410010 382410050
ACRO382410010EA 87.8 EUR
ACRO382410010 ACRO382410050
1,3-Dicloroisoquinolina 97%
1,3-Dicloroisoquinolina
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034750
Núm. CAS: 7742-73-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %